Fontos dokumentumok
GF19177397
Carbon
microleaf, 25x70mm, thinness 1.25μm, specific density 250μg/cm2, 99.997%
Szinonimák:
Activated charcoal, C 004980, Charcoal activated
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.997%
Forma
foil
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 191-773-97
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
méret × vastagság
25 × 70 mm × 1.25 μm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)