Fontos dokumentumok
GF08821245
Titanium carbide
powder, max. particle size 5 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Szinonimák:
TI546020
About This Item
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99.8%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 088-212-45
súly
100 g
maximum részecskeméret
5 μm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)