Fontos dokumentumok
GF18607473
Aluminum
tube, 1000mm, outside diameter 0.55mm, inside diameter 0.4mm, wall thickness 0.075mm, as drawn, 99.5%
Szinonimák:
Aluminum, AL007025
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.50%
Forma
tubes
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 186-074-73
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
külső átmérő × belső átmérő
0.55 mm × 0.4 mm
cső H × vastagság
1000 mm × 0.075 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)