Merck
GF13438751
Cobalt
powder, max. particle size 7.5 micron, weight 200 g, purity 99.6%
Szinonimák:
CO006041
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Co
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141710
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.6%
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 134-387-51
ellenállás
6.24 μΩ-cm, 20°C
súly
200 g
maximum részecskeméret
7.5 μm
bp
2900 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)