Merck
GF10763456
Selenium
lump, 3 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
Szinonimák:
SE006110
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Se
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141910
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
gray
Teszt
99.999%
Forma
lumps
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 107-634-56
ellenállás
1.2 μΩ-cm, 0°C
súly
20 g
maximum csomóméret
3 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
sűrűség
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)