Fontos dokumentumok
GF07844249
Ruthenium
Ruthenium, foil, 10x10mm, thickness 1.0mm, 99.9%
Szinonimák:
Ruthenium, RU000220
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.9%
form
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 078-442-49
ellenállás
7.1 μΩ-cm, 0°C
H × Sz × vastagság
10 mm × 10 mm × 1.0 mm
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
sűrűség
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)