Fontos dokumentumok
GF05530980
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0005 mm, L 1 m, coil width 315 mm
Szinonimák:
ES301005
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 055-309-80
Hosszúság
1 m
tekercs szélesség
315 mm
vastagság
0.0005 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)