Fontos dokumentumok
810194C
Avanti
18:1-06:0 NBD PS
Avanti Research - A Croda Brand 810194C
Szinonimák:
1-oleoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H61N6O13P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
816.88
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (810194C-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 810194C
koncentráció
1 mg/mL (810194C-1mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
18:1-06:0 NBD PS has been used as a fluorescent analog to observe the lipid transfer from mitochondria to newly autophagosome and to determine the lipid scrambling process.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810194C-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cryo-EM structures and functional characterization of the murine lipid scramblase TMEM16F
Alvadia C, et al.
eLife, 8 (2019)
Mitochondria Supply Membranes for Autophagosome Biogenesis during Starvation
Hailey DW, et al.
Cell, 141(4), 656-667 (2010)