Fontos dokumentumok
GF00529040
Copper
sphere, 100pcs, diameter 3.0mm, precision sphere grade 200
Szinonimák:
Copper, CU006840
About This Item
Javasolt termékek
Forma
spheres
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 005-290-40
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
3.0 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)