Merck
DWK986542
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined urea cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass glass, capacity (20 mL), screw cap
Szinonimák:
986542, Scintillation vial
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
lips on vial transparent borosilicate glass glass
metal foil liner
white cap
Jellemzők
with cap
kiszerelés
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 986542
palackátmérő × Ma × Sz
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
kapacitás
(20 mL)
szerelvény
22-400 neck
22-400
Tulajdonságok és előnyök
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE• Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)