Fontos dokumentumok
DWK213915474
DURAN® measuring cylinder ungraduated with hexagonal base
glass, cylinder capacity 1000 mL, unstamped
Szinonimák:
213915474
Javasolt termékek
material
glass
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 213915474
Hengerkapacitás
1000 mL
Általános leírás
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature. A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors. Fired-on, highly durable white print. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. The volume content tolerances conform to accuracy Class B.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)