Fontos dokumentumok
DWK212162806
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (125 mL)
Szinonimák:
212162806
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.17
material
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
Jellemzők
without cap
kiszerelés
case of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 212162806
lombikkapacitás
(125 mL)
Általános leírás
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)