Fontos dokumentumok
DWK209425
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, low-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 33 mm × 69 mm, 28-410
Szinonimák:
209425
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
low-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
kiszerelés
pkg of 72 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 209425
palackátmérő × Ma
33 mm × 69 mm
kapacitás
30 mL
Tulajdonságok és előnyök
Superior double seal closure for leak resistance
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)