Merck
DWK11-5000-300
Wheaton® Microliter Vials With Inserts Installed
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
flat bottom clear vial
Jellemzők
vial type with 11-0000-300 inserts
kiszerelés
pkg of 1 packs
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 11-5000-300
Mé × Ma
12 mm × 32 mm
kupakméret
11 mm
térfogat
400 μL
Alkalmazás
Chromatography
Tulajdonságok és előnyök
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)