Merck
D151009
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethylbiphenyl
99%
Szinonimák:
m,m′-Bitoluene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4C6H4CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.594 (lit.)
bp
286 °C/713 mmHg (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
sűrűség
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1)-c2cccc(C)c2
InChI
1S/C14H14/c1-11-5-3-7-13(9-11)14-8-4-6-12(2)10-14/h3-10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVEDOIATHPCYGS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)