Fontos dokumentumok
CLS9944920X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style, round-bottom
capacity 30.0 mL
Szinonimák:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99449
About This Item
UNSPSC kód:
41121706
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom tube
menetméret
18-415
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
cap: no
kiszerelés
pack of 250
case of 500
gyártó/kereskedő neve
Corning 99449-20X
külső átmérő × H
20 mm × 150 mm
kapacitás
30.0 mL
szín
clear
alkalmasság
suitable for (culture)
Általános leírás
  • Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
  • Screw-cap tubes are supplied without caps.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)