Fontos dokumentumok
CF0048
Sigma-Aldrich
Difluoroethylazide
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
Szinonimák:
2,2-Difluoroethyl azide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H3F2N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.06
UNSPSC kód:
12352125
NACRES:
NA.06
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
SMILES string
FC(CN=[N+]=[N-])F
InChI
1S/C2H3F2N3/c3-2(4)1-6-7-5/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POGMHHQMPXTJHL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Difluoroethyl azide is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). The usage of this and other perfluoroalkyl reagents in this family allows for the previously challenging inclusion of fluorinated species as building blocks for click reactions.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
41.0 °F
Lobbanási pont (C)
5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Fluorinated azides are a new tool that can be used to introduce fluorinated groups to molecules. These molecules can utilize click chemistry to easily add fluorinated groups.