Merck
CDS022991
Sigma-Aldrich
4-[(6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-yl)methoxy]-3-methoxybenzaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H13ClO5
Molekulatömeg:
320.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
leírás
AldrichCPR
Forma
solid
SMILES string
COC1=CC(C=O)=CC=C1OCC2=CC3=C(C=C2Cl)OCO3
InChI
1S/C16H13ClO5/c1-19-14-4-10(7-18)2-3-13(14)20-8-11-5-15-16(6-12(11)17)22-9-21-15/h2-7H,8-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWRPBHSQKSHUCS-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)