Merck
C36408
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7ClN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.58
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHNRTJRDRWKAIW-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)