BR781601
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 360 μL, V-bottom, transparent
Szinonimák:
96-well, BRANDplates®, Microplates, Plates, medium binding, pureGrade
About This Item
Javasolt termékek
material
V-bottom
colorless wells
polystyrene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt Skirt (V-bottom)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 781601
méret
360 μL
96 wells
hasznos térfogat
360 μL
szín
transparent
kötéstípus
medium binding surface
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Optimal surfaces for optimal results
- Tested by independent laboratories
- BRANDplates® pureGrade microtitration plates are manufactured from high purity, crystal-clear polystyrene.
- Cleanroom production ensures the best possible cleanliness.
- Medium binding, non-treated, non-sterile surface
- BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
- Best suited for homogenous assays, screening, and storage.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)