Fontos dokumentumok
BR781381
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, suitable for (for cold storage), aluminum
Szinonimák:
Accessories, PCR, Sealing film
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.22
material
aluminum
aluminum film
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
piercable
self-adhesive
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 781381
alkalmasság
suitable for (for cold storage)
Általános leírás
  • BRAND® sealing film for microplates enables minimal sample evaporation.
  • Stable in temperature range -80 to 120 °C.
  • Easy sample access removal without residue.
  • Punctured for easy sample collection.
  • Useful in sample storage for long periods.
Tulajdonságok és előnyök
• Temperature stability down to -80 °C• Thight seal for minimizing evaporation• Pierceability or residue-free removal for easier sample accessibility
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)