BR781280
BRAND® strips of 12 PCR tubes
polypropylene tube, colorless, thin-walled
Szinonimák:
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless
colorless tube
conical bottom
polypropylene tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
thin-walled
kiszerelés
pack of 125 ea (US only)
pack of 125 ea
pack of 80 ea (Europe and APAC)
gyártó/kereskedő neve
BRAND 781280
technika/technikák
PCR: suitable
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)