Fontos dokumentumok
BR708745
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraMark
tube capacity 50-100 μL , Dual marks, blue
Szinonimák:
Micropipettes, Pipettes, intraMARK
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
blue
Jellemzők
DE-M marking, To Contain
kiszerelés
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
gyártó/kereskedő neve
BRAND 708745
Hosszúság
125 mm
cső kapacitás
50-100 μL , Dual marks
Általános leírás
DIN ISO 7550. DE-M marking for volumes greater than 5 µl. Calibrated to contain (TC, In). Color code to ISO for clear identification.
Jogi információk
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)