Fontos dokumentumok
BR708212
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
1, 2, 5 and 10 mL, FEP tube, L 125-240 mm, individual adjustment of length
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
FEP tube
gyártó/kereskedő neve
BRAND 708212
kiszerelés
1 ea of
Hosszúság
125-240 mm
külső átmérő
6 mm
kapacitás
1, 2, 5 and 10 mL
Related Categories
Általános leírás
Adjusts to various bottle heights.
Jogi információk
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)