Fontos dokumentumok
BR708220
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
25, 50 and 100 mL, FEP tube, L 250-480 mm, individual adjustment of length
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.43
material
FEP tube
gyártó/kereskedő neve
BRAND 708220
kiszerelés
1 ea of
Hosszúság
250-480 mm
külső átmérő
6 mm
kapacitás
25, 50 and 100 mL
Általános leírás
Adjusts to various bottle heights.
Jogi információk
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)