Fontos dokumentumok
BR475535
BRAND® cavity slides
L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 2
Szinonimák:
Microscope slides, Microscopy
About This Item
UNSPSC kód:
41122600
NACRES:
MA.01
material
colorless
glass (Optical, hydrolytic class 3)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
ground edges
gyártó/kereskedő neve
BRAND 475535
H × Sz
76 mm × 26 mm
vastagság
1.2-1.5 mm
lyukak
2
Általános leírás
  • BRAND® cavity slides are made from optical glass for optimum clarity.
  • Designed to hold various samples for microscopic analysis.
  • White, hydrolytic class 3. with concavities of 15 - 18 mm and depth 0.6 - 0.8 mm.
  • Ground edges minimize the risk of injury.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)