Fontos dokumentumok
BR474743
BRAND® microscope slide
ground edges
Szinonimák:
Microscope slides, Microscopy
About This Item
UNSPSC kód:
41122600
NACRES:
MA.01
material
soda-lime glass
Jellemzők
ground edges
gyártó/kereskedő neve
BRAND 474743
méret
75 mm × 25 mm × 1 mm
Általános leírás
  • Made from clear soda-lime glass, hydrolytic class 3.
  • Ground edges are recommended to reduce the risk of injury.
  • Thickness approx.: 1 mm
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)