Fontos dokumentumok
BR473500
BRAND® spotting tile
Szinonimák:
Microscopy, Spotting tile
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
MA.01
material:
glass
üregátmérő:
20-22 mm
méret:
130 mm × 100 mm × 6 mm
material
glass
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 473500
üregátmérő
20-22 mm
méret
130 mm × 100 mm × 6 mm
Related Categories
Általános leírás
Soda-lime glass spotting tile with 12 cavities of diameter 20-22 mm
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)