BR4600311
BRAND® Dispensette® S Digital bottle-top dispenser
volume range 0.1-1 mL, with recirculation valve
Szinonimák:
Digital Bottle Dispenser, Electronic Liquid Dispenser
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
incremental 0.005 mL
DE-M marking
with recirculation valve
gyártó/kereskedő neve
BRAND 4600311
térfogat tartomány
0.1-1 mL
szerelvény
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Related Content
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.