BR30609
BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric pipettes, one-mark
capacity 7 mL, class AS, USP, DE-M
Szinonimák:
BLAUBRAND®, Bulb pipettes, USP
About This Item
Javasolt termékek
material
AR-Glass
Jellemzők
class AS USP, DE-M
DE-M marking
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 30609
kapacitás
7 mL
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric bulb pipette, 1-mark is used for the accurate measurement of instruments for precision analyses.
- Comprises of marks and inscriptions in high contrast blue enamel.
- Manufactured according to the DIN EN ISO 648 standards.
- Adjusted to "Ex". Wait time 5 seconds.
- Includes USP batch certificate.
- Also available with USP individual certificate upon request.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.