BR24269
BRAND® BLAUBRAND® micro burette, bang pattern, straight stopcock
volume 10 mL, accuracy: ±0.020 mL, borosilicate glass 3.3 (Schellbach PTFE spindle grad. in blue, stand incl. DIN EN ISO 385)
Szinonimák:
BLAUBRAND®, Burettes, Micro burettes
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass 3.3 (Schellbach PTFE spindle grad. in blue, stand incl. DIN EN ISO 385)
Jellemzők
class AS
subdivision 0.02 mL
gyártó/kereskedő neve
BRAND 24269
hangerőmérési tartomány
10 mL, accuracy: ±0.020 mL
büretta H
820 mm
térfogat
10 mL
Általános leírás
All BLAUBRAND® burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)