Fontos dokumentumok
BR139815
BRAND® double ended laboratory spatula
L 180 mm
Szinonimák:
Spatula
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
material
polystyrene
gyártó/kereskedő neve
BRAND 139815
Hosszúság
180 mm
Általános leírás
The BRAND® Double-Ended Laboratory Spatula is an essential tool. Made from impact-resistant polystyrene (PS), this spatula is ideal for handling a wide range of materials in both research and educational settings.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)