Fontos dokumentumok
BR128764
BRAND® wide-mouth bottles, PFA
capacity 2000 mL
Szinonimák:
Bottles, PFA, Plastics
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
material
PFA cap
round translucent PFA bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (S40)
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 128764
palackátmérő × Ma
130 mm × 245 mm
kapacitás
2000 mL
Általános leírás
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)