BAF188462020
Bel-Art® Cryo-Safe™ Cooler
Maxi -15oC, for tubes, 0.5 ‑ 1.5 mL, polycarbonate, no. of holes, 32
Szinonimák:
cryopreservation container, freezer storage, stackable cryo storage
About This Item
Javasolt termékek
material
polycarbonate
Jellemzők
for tubes 0.5 ‑ 1.5 mL
no. of holes 32
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18846-2020
technika/technikák
cryopreservation: suitable
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Adapters change well size to hold 0.5 ml microcentrifuge tubes
- Small footprint is ideal for benchtop use
- Epoxy coated wire handle fastens lid and allows easy transport
- All polycarbonate cooler body and lid clean easily
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)