BR114832
BRAND® cryogenic tube with screw cap
with external thread self-standing, self-standing, capacity 2 mL
Szinonimák:
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
U-bottom bottom (self-standing)
colorless tube
polypropylene tube
sterilitás
sterile; γ-irradiated (autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.)
Jellemzők
RNase and DNase free
self-standing
External thread
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 114832
parameter
-196 °C min. temp.
technika/technikák
cryopreservation: suitable
kapacitás
2 mL
cső átmérő
12.5 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
- Includes leak-proof screw cap for sample protection.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)