Fontos dokumentumok
BMSMW960012CM
Benchmark 12Channel Manifold
12-channel, manifold
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.01
Jellemzők
12-channel manifold
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific MW9600-12CM
Általános leírás
12 channel manifold for Accuris SmartWasher 96
Alkalmazás
Washing microplates for ELISA assays
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)