Fontos dokumentumok
BMSD113230TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 3 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Szinonimák:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
material
(zirconium)
grade
Molecular Biology (TriplePure)
kiszerelés
pkg of 250 g
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific D1132-30TP
gyöngy átm.
3 mm
kompatibilitás
BeadBug and BeadBlaster
Általános leírás
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Alkalmazás
Bead homogenization
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)