Fontos dokumentumok
BMSD113215TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 1.5 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Szinonimák:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
Anyagok
(zirconium)
grade
Molecular Biology (TriplePure)
kiszerelés
pkg of 250 g
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific D1132-15TP
gyöngy átm.
1.5 mm
kompatibilitás
BeadBug and BeadBlaster
Általános leírás
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Alkalmazás
Bead homogenization
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)