Fontos dokumentumok
BAF188710000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, 120 x 13-16mm Tubes
Szinonimák:
polypropylene rack, tube holder
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.43
Jellemzők
to hold 120 x 13-16mm Tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18871-0000
H × L × width
3.5 in. (89  mm) × 13.25 in. (335 mm) × 10.25 in. (260 mm)
platformméret
2.8125 in. (71 mm)
Általános leírás
These polypropylene racks provide a practical method of pipetting and storing a large number of samples.
Tulajdonságok és előnyök
  • Easy tracking of last tube filled by using alternate rows and rotating the tubes
  • Useful in clinical labs for storage of samples
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)