Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
BAF171300024
SP Bel-Art® Pipette Jar for Cleanware Pipette Rinsing System
diam. × H 15.2 cm (6 in.) × 61 cm (24 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.01
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F17130-0024
átmérő × Ma
15.2 cm (6 in.) × 61 cm (24 in.)
Általános leírás
Store and soak pipettes in these leakproof, molded polyethylene Pipette Jars.
Tulajdonságok és előnyök
  • Withstands all common cleaning solutions at room temperature, including sulfuric acid/dichromate
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)