BAF131641419
Scienceware® biohazard disposal bags
width × H × thickness 14 in. (360 mm) × 19 in. (480 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 200 ea, translucent red polypropylene
Szinonimák:
Scienceware® biohazard disposal bags
About This Item
Javasolt termékek
material
translucent red polypropylene
Jellemzők
label (With Biohazard Warning Label and Sterilization Indicator Patch)
Fits waste can 2.0 gallon
kiszerelés
pack of 200 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F13164-1419
kapacitás
2.0 gal
7.6-15.1 L (2-4 gal)
width × H × thickness
14 in. (360 mm) × 19 in. (480 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- High temperature steam autoclavable to 135°C (275°F)
- Pass ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests
- Made in USA
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)