Merck
ALD00110
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,2,3-triazine-4,6-dicarboxylate
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11N3O4
Molekulatömeg:
225.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C1=NN=NC(C(OCC)=O)=C1
InChI
1S/C9H11N3O4/c1-3-15-8(13)6-5-7(11-12-10-6)9(14)16-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSXMBZCJYIARRQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,2,3-Triazines have been shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by the Boger Research Group have utilized this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Inverse electron demand Diels-Alder reactions enable total synthesis of natural products with heteroaromatic ring systems.
Related Content
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.