Fontos dokumentumok
AEM2B0566
Xion AEM-Pention-72-15CL
thickness 5 μm, L × W 15 cm × 15 cm
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
H × Sz
15 cm × 15 cm
vastagság
5 μm
környezetbarátabb alternatív kategória
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)