Fontos dokumentumok
932868
Sigma-Aldrich
Tweezers
Style AA, ESD Rubber Coated Boley
Szinonimák:
Tweezer, Gripper
About This Item
UNSPSC kód:
41111761
NACRES:
NB.35
Általános leírás
EMS techware
Alkalmazás
Safe ergonomic cushion grips (resistivity 10E9 Ohm) for handling ESD sensitive components or small static items. Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
OAL: 130 mm. Material: Anti-Acid/Anti-MagSS. Tips: Straight, sharp, fine.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)