Fontos dokumentumok
931187
Sigma-Aldrich
Straight-Tip PVDF Tweezer with Carbon Tip
Szinonimák:
Gripper
About This Item
UNSPSC kód:
41111761
NACRES:
MA.24
Alkalmazás
Carbon tip tweezers help to avoid chipping the silicon wafer.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)