Fontos dokumentumok
932124
SF3-TRZ
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
2-(9,9′-Spirobi[fluoren]-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
About This Item
Javasolt termékek
grade
sublimed grade
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
leírás
3.44 eV (EG: HOMO-LUMO gap)
oldhatóság
toluene: soluble
Keringési energia
HOMO -6.54 eV
LUMO -3.10 eV
SMILES string
n1c(nc(nc1c9ccccc9)c3cc4c(cc3)C5(c8c4cccc8)c6c(cccc6)c7c5cccc7)c2ccccc2
InChI
1S/C40H25N3/c1-3-13-26(14-4-1)37-41-38(27-15-5-2-6-16-27)43-39(42-37)28-23-24-36-32(25-28)31-19-9-12-22-35(31)40(36)33-20-10-7-17-29(33)30-18-8-11-21-34(30)40/h1-25H
Alkalmazás
µ0 (hole) : ~9 × 10−9 cm2 V−1 s−1
µ0(electron): ~4 × 10−5 cm2 V−1 s−1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)