926590
Upconversion Nanoparticles
NaYF4-Yb,Tm@NaYF4, PEG-COOH modified core-shell, fluorescence λex 980, blue light
Szinonimák:
UCNPs
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
2 mg/mL in water
méret
30 nm ± 5 nm
mátrix aktív csoport
PEG-COOH surface treatment
fluoreszcencia
λex 980 (blue)
λex 980 nm; λem 360 nm
λem 450 nm
λem 470 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
This optical features of UCNPs, results in deep tissue penetration and minimal autofluorescence background, for a broad range of applications of UCNP in diagnostics and biomedical imaging systems.
Applications include:
Fluorescent microscopy
Deep-tissue bioimaging
Nanomedicine
Optogenetics
Security labelling
Volumetric display
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)