900556
Rare earth doped upconversion nanoparticles
fluorescence λem 540 nm (main peak), 10 mg/mL in toluene
Szinonimák:
CANdot® Series X up green, Er/NaYF4, Luminescent nanoparticles, NaYF4:Yb, Upconversion nanocrystals
About This Item
Javasolt termékek
form
dispersion
nanoparticles
Minőségi szint
összetétel
Er/NaYF4
NaYF4:Yb
koncentráció
10 mg/mL in toluene
részecskeméret
20 nm
λmax
980 nm
fluoreszcencia
λem 540 nm (main peak)
λem 540 nm±15 nm
funkcionális csoport
oleic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
43.0 °F
Lobbanási pont (C)
6.11 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?