920088
Graphene, monolayer film
large grain, CVD graphene on copper foil, A5 size
Szinonimák:
Roll-to-Roll graphene
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
R2R Monolayer large grain CVD graphene on copper foil, A5 size, avg. no. of layers, 1
Minőségi szint
leírás
Growth method: roll-to-roll CVD
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
Number of layer: Monolayer
Jellemzők
avg. no. of layers 1
lapellenállás
280 Ω/sq ±10%
méret
110 μm × 110 μm ± 10%, grain size
vastagság
35 μm , Cu Foil
felület bevonatolás
surface coverage >98%
áteresztőképesség
>97%
félvezető tulajdonságok
(mobility>3000 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
SMILES string
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
1S/9CH5N/c9*1-2/h9*2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
The roll-to-roll process allows continuous, large scale graphene production.
This large grain size product with low sheet resistance would enable unmatched reproducibility and allow high performance for CVD graphene based FET, CVD graphene based sensors, and heterostructure based micro/nano electronics.
Application examples:
- Ultrafast Transistor
- Optical devices
- Bio/Gas Sensor
- Transparent Electrode
- Flexible Display
- Smart Coating
- Thermal management
Vigyázat
Keep away from contamination, heat, dust and flame etc.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.