Fontos dokumentumok
916307
Sigma-Aldrich
Platinum nanospheres
citrate functionalized, 30 nm diameter, 0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
Szinonimák:
Platinum nanoparticles, PtNP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Pt
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.08
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.23
form
nanospheres
Minőségi szint
koncentráció
0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
átmérő
30 nm
funkcionális csoport
citrate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Platinum nanoparticles have many applications ranging from the automotive, chemical, and biomedical industries.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pt-based composite nanoparticles for magnetic, catalytic, and biomedical applications.
Liu Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21, 12579-12587 (2011)
Deborah Pedone et al.
Chemical Society reviews, 46(16), 4951-4975 (2017-07-12)
Oxidative stress-dependent inflammatory diseases represent a major concern for the population's health worldwide. Biocompatible nanomaterials with enzymatic properties could play a crucial role in the treatment of such pathologies. In this respect, platinum nanoparticles (PtNPs) are promising candidates, showing remarkable
Recent Advances in FePt Nanoparticles for Biomedicine.
Shi Y, et al.
Journal of Nanomaterials, 2015, 1-13 (2015)
Cikkek
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.